Läs mer
Ohaus™ Precisionsbalans med hög kapacitet
Produktkod. p-8009910 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
12 kg
24 kg
35 kg
Modell:
EX12001M-EU
EX24001M-EU
EX35001M-EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15379042
Brand: Ohaus™ 30057067
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förenkla även de mest komplexa laboratoriemätningarna med hög kapacitet med denna våg. Ohaus™ Precisionsvågar med hög kapacitet ger oöverträffad funktionalitet i en rad högpresterande vågar med hög kapacitet.
  • Skärm: 5,7 tum (145 mm) VGA grafisk pekskärm i full färg med användarkontrollerad ljusstyrka
  • AC Adapter (ingår) eller uppladdningsbart batteri (tillbehör säljs separat)
  • RS232 och USB (ingår) eller andra RS232/Ethernet (tillbehör säljs separat) . GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka.
  • Modulär design, IP54 metallbas, pressgjuten topphölje, rostfritt stålpanna, nivåindikator på framsidan, inbyggd vikt under kroken, kalibreringslås, två beröringsfria sensorer, fullt hölje för användning
  • Valbara miljöfilter, automatisk tara, användarvalbara spannkalibreringspunkter, programlåsnings- och återställningsmeny, användarvalbara kommunikationsinställningar och datautskriftsalternativ, användardefinierbara projekt och användar-ID:n, auto standby
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OIML F1 eller ASTM Klass 2
Anslutningstyp Standard RS232, 2x USB , Valfri 2nd RS232 eller Ethe
Kapacitet 12 kg
Visningstyp 5,7 tum. Fullfärg VGA grafisk pekskärm
Läsbarhet 0.1 g
För användning med (applikation) I laboratorium, i betongindustrin, i montering-l
IP-betyg IP54
Utjämning Tumhjul måste justeras för att jämna ut balansen
Linjäritet ±0,2 g
Material Bottenhus av pressgjuten metall
Modell EX12001M-EU
Repeterbarhet ±0,1 g
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
Typ Precisionsbalans med hög kapacitet
Vägningslägen Vägning, delarräkning, procentvägning, kontroll
Mått (D x B x H) 443 x 377 × 120 mm
Bredd (metrisk) 377 mm
Bredd (metrisk) panorering 377 mm
Höjd (metrisk) 120 mm
Djup (metriskt) 443 mm
Djup (metrisk) panorering 311 mm
Vikt (metrisk) 10 kg
Elektriska krav Strömingång 100 till 240VAC, 0,5 till 0,25A, 47 till 63H
Spänning 100 till 240 V
Wattal 15 w
Amperage 0,63 A
Frekvens 47/63 Hz