Läs mer
Gestigkeit Harry™ Precisionsvärmeplatta, 20 °C till °300 C, aluminiumlegering
Material för toppplatta:
Aluminiumlegering
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Form: rektangel; Storlek: 24 x 6,3 tum.
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Aluminiumlegering |
| Storlek | 24 x 6,3 tum. |
| Temperatur (metrisk) | 20 °C till 300 °C |
| Vikt (engelska) | 19.6 lb. |
| Höjd (metrisk) | 160 mm |
| Vikt (metrisk) | 8.9 kg |
| Wattal | 2000 W |
| Elektriska krav | 220/240 V, 3300 w |
| Form | Rektangel |
| Spänning | 230 V |
| Visa mer |