Läs mer
Gestigkeit Harry™ Precisionsvärmeplatta, 20 °C till 300 °C
Produktkod. 10039190
Change view
Elektriska krav:
220/240 V, 2200 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Elektriska krav Förpackningsstorlek
10039190 220/240 V, 2200 W Varje
1 options
Produktkod. 10039190 Leverantör Gestigkeit Harry™ Leverantörsnummer PZ35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40330.00 SEK
    25565.57 SEK / Paket med 1
    Save 14764.43 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Form: fyrkantig, storlek: 13,8 x 13,8 tum.
Form: Fyrkantig; Storlek: 13,8 x 13,8
Form: Fyrkantig; Storlek: 13,8 x 13,8 tum.
Specifikationer
Storlek 13,8 x 13,8 tum.
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C
Vikt (engelska) 23.8 lb.
Höjd (metrisk) 155 mm
Vikt (metrisk) 10.8 kg
Wattal 2200 W
Elektriska krav 220/240 V, 2200 W
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Varmplatta