Läs mer
Gestigkeit Harry Precisionsvärmeplatta
Produktkod. 10769592
Change view
Mått (L x B x H):
140 x 140 x 135 mm
350 x 350 x 155 mm
430 x 580 x 185 mm
440 x 290 x 155 mm
440 x 290 x 190 mm
610 x 160 x 155 mm
Temperatur (metrisk):
20 °C till 300 °C
20 °C till 350 °C
20 °C till 450 °C
Spänning:
2 x 400 V, N+PE
220 V
230 V
Wattal:
2000 W
2200 W
3300 W
4500 W
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Temperatur (metrisk) Spänning Wattal Förpackningsstorlek
10769592 440 x 290 x 190 mm 20 °C till 450 °C 230 V 3300 W Varje
10066211 140 x 140 x 135 mm 20 °C till 350 °C 230 V 4500 W Varje
10086221 350 x 350 x 155 mm 20 °C till 300 °C 220 V 2200 W Varje
10361082 430 x 580 x 185 mm 20 °C till 350 °C 230 V 3300 W Varje
10269431 430 x 580 x 185 mm 20 °C till 350 °C 2 x 400 V, N+PE 3300 W Varje
10066131 440 x 290 x 155 mm 20 °C till 450 °C 2 x 400 V, N+PE 3300 W Varje
10229341 610 x 160 x 155 mm 20 °C till 350 °C 230 V 2000 W Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10769592 Leverantör Gestigkeit Harry Leverantörsnummer PZ44EB/230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45512.25 SEK
    31673.77 SEK / Paket med 1
    Save 13838.48 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Precisionsvärmeplattor, PZ-serien för kontinuerlig drift. Ger extremt exakta, enhetliga temperaturer, även i plåthörn och på kanter.
  • För kontinuerlig drift.
  • Ger extremt exakta, enhetliga temperaturer, även i plåthörn och på kanter.
  • Värmeyta i polerad eloxerad aluminium.
  • Mikroprocessorstyrd temperaturregulator med temperaturinställning upp till 99,9 i 0,1 C-°steg, över 99,9 i 1 C-°steg. Faktisk temperatur visas kontinuerligt.
  • Med separat effektregulator för prestandaanpassning till värmekraven från 10 till 100 %.
  • Inbyggt relä möjliggör direktanslutning av elektroniska kontakttermometrar.
  • Justerbar temperaturvakt från 50 till 300 °C (med PZ 28-1, 30 till 110 C) °för att förhindra övertemperaturer.
Specifikationer
Controllertyp Mikroprocessorkontroll
Temperatur (metrisk) 20 °C till 450 °C
Wattal 3300 W
Spänning 230 V
Typ Digital kokplatta
Visa Digital
Mått (L x B x H) 440 x 290 x 190 mm