Läs mer
Slice™ Precisionskniv
Produktkod. 16403649
Change view
Färg:
Svart/Orange
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
16403649 Svart/Orange Varje
1 options
Produktkod. 16403649 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 SEK
    171.32 SEK / Paket med 1
    Save 17.68 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unik handtagsform ger exakt kontroll över komplicerad skärning
  • Bladtyp: rak kant, rundad spets
  • Ringstilt handtag har ett bekvämt grepp
  • Ambidextrous design
  • Kompatibla blad: 10518, 10519, 10520, 10532 (inga mejslar)
  • Inkluderar 1 keramiskt blad med rund spets (10518)
  • Fingervänlig kant förblir skarp 11x längre
  • Kemiskt inert blad rostar aldrig
  • Icke-gnistgivande, icke-ledande blad
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Utan verktygsbladsbyte
  • Specifikationer
    Typ av handtag Fast blad
    Produkttyp Precisionskniv
    Längd (engelska) 4,29 tum.
    Längd (metrisk) 109 mm
    Material GFN, mässing, polypropen, zirkoniumoxid
    Färg Svart/Orange
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar 1 keramiskt rakkant rundad spetsblad
    Antal per förpackning 1 st.
    Vikt (engelska) 0,72 oz.
    Vikt (metrisk) 20.3 g
    Bredd (engelska) 1,51 tum.
    Bredd (metrisk) 38.25 mm