Läs mer
Applied Biosystems™ Precisionsplattahållare för 7500 PCR-system i realtid
Produktkod. 17115324 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17115324 1 st Varje
1 options
Produktkod. 17115324 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A24820
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Krävs för användning av MicroAmp™ EnduraPlate™ optiska reaktionsplattor på Applied Biosystems™ 7500 PCR-system i realtid
  • Denna precisionsplattahållare krävs för användning av MicroAmp™ EnduraPlate™ optiska reaktionsplattor på Applied Biosystems™ 7500 PCR-system i realtid. Den rymmer också MicroAmp™ optiska reaktionsplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 7500 reaktioner
För användning med (utrustning) 7500 system
Produkttyp Precisionsplattahållare
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Kvantitet 1 st
PCR-metod qPCR