Läs mer
Thermo Scientific™ Precision™ Skakvattenbad
Produktkod. 15365867 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 l
27 l
Modell:
Precision DUB 15
Precision SWB 15
Precision SWB 15S
Precision SWB 27
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
15365867 15 l Precision SWB 15 Varje
15375867 27 l Precision SWB 27 Varje
15385867 15 l Precision SWB 15S Varje
15395867 15 l Precision DUB 15 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15365867 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSSWB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29820.00 SEK
    28938.80 SEK / Paket med 1
    Save 881.20 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-01-2027
Skaffa skakvattenbad som stöder många känsliga biovetenskapliga och QA/QC-tillämpningar, från uppvärmning av ömtåliga reagenser till vävnadsodling och genetisk sekvensering.
Dra nytta av Thermo Scientific™ Precision™ skakvattenbad, som stöder många känsliga biovetenskapliga och QA/QC-tillämpningar–, från uppvärmning av ömtåliga reagenser till vävnadsodling och genetisk sekvensering. Enkel rengöring och underhåll av ditt bad tack vare en spiralfri intern design. Precision skakbadet i grunt form har en avtagbar bricka som gör det möjligt att använda mindre provbehållare. Precision Dubnoff skakvattenbad är designade speciellt för applikationer som kräver att dina prover inkuberas i en kontrollerad atmosfär
  • Enkelt att rengöra och underhålla badet med spiralfri design
  • Optimera schemaläggningen med timers för automatisk på- och avstängning
  • Hjälper till att förhindra att badet överhettas och skadas genom skydd mot låg vätskenivå
  • Spara bekvämt vanliga inställningar med fyra förinställda temperatur- och skakhastigheter
  • Hjälp till att skydda ditt arbete med ljudlarm
  • Använd och övervaka enkelt med ikonbaserad grafisk display
  • Rymmer högre labware med nytt gångjärnslock och utökad höjd
  • Har nästa generations skakmotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kammarmaterial 304 rostfritt stål
Controllertyp Digital
Kapacitet (metrisk) 15 l
Certifikat och efterlevnad UL, CE
Temperaturområde Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Typ Skakvattenbad
Visa Monokrom LCD
Värmekapacitet 1200 w
Inkluderar Gavelskydd i rostfritt stål och gummianka
Material Epoxipulverbelagt kallvalsat stål
Modell Precision SWB 15
Temperaturförinställningar 4
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturenhetlighet ±0,05 °C
Mått (L x B x H) 15,5 x 24,9 x 9,8 tum (394 x 632 x 249 mm)
Elektriska krav Global spänning 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Amperage 9.0-10.5 / 4.3-5.0 (120V/230V)