Läs mer
Thermo Scientific™ Precision™ Skakvattenbad
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Dra nytta av Thermo Scientific™ Precision™ skakvattenbad, som stöder många känsliga biovetenskapliga och QA/QC-tillämpningar–, från uppvärmning av ömtåliga reagenser till vävnadsodling och genetisk sekvensering. Enkel rengöring och underhåll av ditt bad tack vare en spiralfri intern design. Precision skakbadet i grunt form har en avtagbar bricka som gör det möjligt att använda mindre provbehållare. Precision Dubnoff skakvattenbad är designade speciellt för applikationer som kräver att dina prover inkuberas i en kontrollerad atmosfär
- Enkelt att rengöra och underhålla badet med spiralfri design
- Optimera schemaläggningen med timers för automatisk på- och avstängning
- Hjälper till att förhindra att badet överhettas och skadas genom skydd mot låg vätskenivå
- Spara bekvämt vanliga inställningar med fyra förinställda temperatur- och skakhastigheter
- Hjälp till att skydda ditt arbete med ljudlarm
- Använd och övervaka enkelt med ikonbaserad grafisk display
- Rymmer högre labware med nytt gångjärnslock och utökad höjd
- Har nästa generations skakmotor
VARNING:
Denna enhet har en N5-20-kontakttyp (inte N5-15). Detta kräver ett 20A-uttag.
Specifikationer
Specifikationer
| Kammarmaterial | 304 rostfritt stål |
| Controllertyp | Digital |
| Kapacitet (metrisk) | 27 l |
| Certifikat och efterlevnad | UL, CE |
| Temperaturområde | Omgivningstemperatur +5° till 100 °C |
| Typ | Shaking Water Bath |
| Visa | Monokrom LCD |
| Värmekapacitet | 1500 w |
| Inkluderar | Gavelskydd i rostfritt stål och gummianka |
| Material | Epoxipulverbelagt kallvalsat stål |
| Visa mer |