Läs mer
Thermo Scientific™ Precision™ Skakvattenbad
Produktkod. 15385867 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 l
27 l
Modell:
Precision DUB 15
Precision SWB 15
Precision SWB 15S
Precision SWB 27
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15385867
Brand: Thermo Scientific™ TSSWB15S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skaffa skakvattenbad som stöder många känsliga biovetenskapliga och QA/QC-tillämpningar, från uppvärmning av ömtåliga reagenser till vävnadsodling och genetisk sekvensering.
Dra nytta av Thermo Scientific™ Precision™ skakvattenbad, som stöder många känsliga biovetenskapliga och QA/QC-tillämpningar–, från uppvärmning av ömtåliga reagenser till vävnadsodling och genetisk sekvensering. Enkel rengöring och underhåll av ditt bad tack vare en spiralfri intern design. Precision skakbadet i grunt form har en avtagbar bricka som gör det möjligt att använda mindre provbehållare. Precision Dubnoff skakvattenbad är designade speciellt för applikationer som kräver att dina prover inkuberas i en kontrollerad atmosfär
  • Enkelt att rengöra och underhålla badet med spiralfri design
  • Optimera schemaläggningen med timers för automatisk på- och avstängning
  • Hjälper till att förhindra att badet överhettas och skadas genom skydd mot låg vätskenivå
  • Spara bekvämt vanliga inställningar med fyra förinställda temperatur- och skakhastigheter
  • Hjälp till att skydda ditt arbete med ljudlarm
  • Använd och övervaka enkelt med ikonbaserad grafisk display
  • Rymmer högre labware med nytt gångjärnslock och utökad höjd
  • Har nästa generations skakmotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kammarmaterial 304 rostfritt stål
Controllertyp Digital
Kapacitet (metrisk) 15 l
Certifikat och efterlevnad UL, CE
Temperaturområde Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Typ Shaking Water Bath
Visa Monokrom LCD
Värmekapacitet 1200 w
Inkluderar Gavelskydd i rostfritt stål och gummianka
Material Epoxipulverbelagt kallvalsat stål
Modell Precision SWB 15S
Temperaturförinställningar 4
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturenhetlighet ±0,05 °C
Mått (L x B x H) 15,5 x 24,9 x 9,8 tum (394 x 632 x 249 mm)
Elektriska krav Global spänning 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Amperage 9.0-10.5 / 4.3-5.0 (120V/230V)