Läs mer
Gestigkeit Harry Precison kokplatta med automatik
Produktkod. 10478421
Mått (L x B x H):
200 x 200 x 125 mm
210 x 300 x 135 mm
310 x 475 x 205 mm
445 x 595 x 185 mm
610 x 160 x 155 mm
Temperatur (metrisk):
20 °C till 300 °C
20 °C till 350 °C
20 °C till 450 °C
Wattal:
800 W
1100 W
2000 W
3300 W
Spänning:
2 x 400 V, N+PE
220/240 V
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10478421
Brand: Gestigkeit Harry PZ60SR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mikroprocessorstyrda precisions digitala kokplattor - exakta temperaturer, enkel användning, hållbar.
  • Precisionsplattornas övre ytor är sammansatta av en extremt effektiv värmeledande aluminiumlegering och har en slät, lättskött, oxiderad beläggning. Den elektriska långtidsuppvärmningen har utformats för att säkerställa att temperaturen förblir jämn även på plattans hörn och kanter.
  • Det mikroprocessorstyrda digitala instrumentet gör att driftstemperaturen kan förinställas i 0,1 C-°avdelningar upp till 99,9 C °och i 1 C-°avdelningar för temperaturer över 100 °C. Den förinställda temperaturen förblir programmerad även när enheten har stängts av. För att förhindra oavsiktliga ändringar genom att oavsiktligt trycka på en knapp, är förinställning endast möjlig med två fingrar. Den faktiska temperaturen indikeras konstant med 14 mm höga siffror efter att knapparna har släppts.
  • Alla modeller är utrustade med en elektronisk utgångsregulator som gör att värmeeffekten kan justeras från 10 till 100 % för att förhindra att kokplattan överskrider den förinställda temperaturen och/eller för att förhindra eventuell eftervärmningseffekt. Temperaturen på alla precisionsplattor mäts med en inbyggd, snabbreagerande sensor (PT 100).
  • Alla modeller är utrustade med en 3-polig diodutgångsbussning (extra låg spänning) för att tillåta anslutning av antingen en kontakttermometer eller en tidsbrytare för att värma eller kyla apparaten med förinställda intervall. Temperatursäkringar för att förhindra överhettning finns också i olika utlösningssteg.
  • Specialfunktion:
    • På grund av asymmetriska, snabbreagerande, speciella långtidsvärme- och termiska sensorer, samt effektanpassning till de termiska kraven, erhålls extremt exakta temperaturer, med en mycket bra jämn värme över hela värmeytan.
    • Alla modeller kan även levereras med svart värmeyta.
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Controllertyp 2860 SR
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C
Wattal 2000 W
Spänning 230 V
Typ Värmeplatta
Visa Digital
Mått (L x B x H) 610 x 160 x 155 mm