Läs mer
- Home
- Products
- Partitionskromatografi
- Tunnskiktskromatografi
- TLC-plattor
- Merck Precoated TLC and PLC Glass Plates
-
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
Merck Precoated TLC and PLC Glass Plates
Produktkod. 32237437
Change view
Sorbent:
Cellulose
Cellulose F
Kieselguhr F254
PEI Cellulose F
Silica Gel 60
Silica Gel 60 F254
Silica Gel 60 F254 AMD, extra thin
Silica Gel 60 F254 with preconcentrating zone
Silica Gel 60 RP-18 F254
Silica Gel 60 RP-18 F254 s
Silica Gel 60 RP-2 (silanized)
Silica Gel 60 RP-2 F254 (silanized)
Silica Gel 60 RP-8 F254
Silica Gel 60 RP-8 F254 s
Silica Gel 60 W F254 s
Silica Gel 60 with preconcentrating zone
Partikelstorlek:
10 to 12 μm
15 μm
5 to 20 μm
5 to 6 μm
Mått (L x B):
10 x 20 cm
2.5 x 7.5 cm
20 x 10 cm
20 x 20 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
Kvantitet:
100/Pk.
12/Pk.
20/Pk.
25/Pk.
50/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 12
Paket med 20
Paket med 25
Paket med 50
Varje
27 product options available for selection
| Produktkod. | Sorbent | Partikelstorlek | Mått (L x B) | Kvantitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 32237437 | Silica Gel 60 RP-2 (silanized) | 10 to 12 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. | - |
| 15884660 | Silica Gel 60 | 10 to 12 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. | Paket med 25 |
| 15825610 | Silica Gel 60 F254 with preconcentrating zone | 5 to 20 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. | Paket med 25 |
| 15865810 | Silica Gel 60 F254 | 10 to 12 μm | 2.5 x 7.5 cm | 100/Pk. | Paket med 100 |
| 15805840 | Silica Gel 60 RP-18 F254 s | 5 to 20 μm | 5 x 20 cm | 50/Pk. | Paket med 50 |
| 15885610 | Silica Gel 60 F254 with preconcentrating zone | 10 to 12 μm | 10 x 20 cm | 50/Pk. | Paket med 50 |
| 15844680 | Silica Gel 60 | 5 to 20 μm | 20 x 20 cm | 12/Pk. | Paket med 12 |
| 15815610 | Silica Gel 60 F254 AMD, extra thin | 5 to 6 μm | 20 x 10 cm | 25/Pk. | Varje |
| 15885860 | Silica Gel 60 W F254 s | 10 to 12 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. | Paket med 25 |
| 15804670 | PEI Cellulose F | 5 to 20 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. | Paket med 25 |
| 15864660 | Cellulose F | 15 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. | Paket med 25 |
| 15875820 | Silica Gel 60 RP-8 F254 | 10 to 12 μm | 10 x 20 cm | 50/Pk. | Paket med 50 |
| 15855810 | Silica Gel 60 | 10 to 12 μm | 2.5 x 7.5 cm | 100/Pk. | Paket med 100 |
| 15894670 | Kieselguhr F254 | 10 to 12 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. | Varje |
| 15865820 | Silica Gel 60 RP-18 F254 s | 10 to 12 μm | 10 x 20 cm | 50/Pk. | Paket med 50 |
| 15815840 | Silica Gel 60 RP-8 F254 s | 10 to 12 μm | 5 x 10 cm | 25/Pk. | Paket med 25 |
| 15815700 | Silica Gel 60 | 15 μm | 20 x 20 cm | 20/Pk. | Paket med 20 |
| 15824670 | Cellulose F | 15 μm | 10 x 20 cm | 50/Pk. | Varje |
| 15894660 | Silica Gel 60 | 5 to 20 μm | 5 x 20 cm | 100/Pk. | Varje |
| 15875610 | Silica Gel 60 with preconcentrating zone | 10 to 12 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. | Paket med 25 |
| 15854680 | Silica Gel 60 RP-2 F254 (silanized) | 10 to 12 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. | Paket med 25 |
| 15845820 | Silica Gel 60 RP-8 F254 s | 10 to 12 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. | Paket med 25 |
| 15844660 | Cellulose | 15 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. | Paket med 25 |
| 15865610 | Silica Gel 60 with preconcentrating zone | 15 μm | 10 x 20 cm | 50/Pk. | Paket med 50 |
| 15814630 | Silica Gel 60 | 10 to 12 μm | 10 x 20 cm | 50/Pk. | Paket med 50 |
| 15844670 | Cellulose | 15 μm | 10 x 20 cm | 50/Pk. | Varje |
| 15825840 | Silica Gel 60 RP-18 F254 | 10 to 12 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. | Paket med 25 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
32237437
Leverantör
Merck
Leverantörsnummer
1057460001
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Choose from several media to match your separation requirements: silica gel 60 (with and without F254 fluorescent indicator), chemically modified silica gel (reversed phases RP-2, RP-8 and RP-18), aluminum oxide 60 with F254 indicator, cellulose, and cellulose PEI
- 60 Å silica gel is suitable for all common gel separations including weak to strong polar analytes
- Silica can also be used for applications requiring charring procedures
- Aluminum oxide or alumina plates are ideal for separating hormones, alkaloids and antibiotics
- For partition chromatography, select cellulose plates; and for separation of weak anion exchangers, including peptide and amino acids, use cellulose PEI plates
Certifikat
ISO 9001:2000
†With acid-stable fluorescent indicator.
‡PEI (polyethyleneimine) should be stored at 4°C (39°F). If stored at room temperature, PEI plates may turn slightly yellow, which could affect separation. To minimize yellow color, predevelop in distilled water.
Specifikationer
Specifikationer
| Stödmaterial | Glass |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000 |
| Material | Silica 60 |
| Partikelstorlek | 10 to 12 μm |
| Porstorlek | 60 Å |
| Kvantitet | 25/Pk. |
| Typ | RP-modified Silica TLC Plate |
| För användning med (applikation) | Separation of Extremely Non-Polar and Highly Polar Substances Using Aqueous Solvent Systems |
| Sorbent | Silica Gel 60 RP-2 (silanized) |
| Tjocklek (metrisk) | 250 μm |
| Mått (L x B) | 20 x 20 cm |
| Längd (metrisk) | 20 cm |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |
| Visa mer Visa mindre |