Läs mer
Precocen 2, TRC
Product Code. 30133313
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30133313 500 mg
30136615 250 mg
30005698 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30133313 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP703350500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 644-06-4
Molekylformel C13 H16 O3
Molekylvikt (g/mol) 220.26
Synonym Precocene 2
IUPAC-namn 6,7-dimetoxi-2,2-dimetylkromen
LEDER COc1cc2OC(C)(C)C=Cc2cc1OC
Specifications
Kemiskt namn eller material Precocene II
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16O3/c1-13(2)6-5-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)16-13/h5-8H,1-4H3
Formel vikt 220.1099
Procent renhet >95%