missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Prednicarbate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prednicarbate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36O8/c1-5-22(31)34-15-21(30)27(35-24(32)33-6-2)12-10-19-18-8-7-16-13-17(28)9-11-25(16,3)23(18)20(29)14-26(19,27)4/h9,11,13,18-20,23,29H,5-8,10,12,14-15H2,1-4H3/t18-,19-,20-,23+,25-,26-,27-/m0/s1 |
| Formel vikt | 488.241 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?