Läs mer
Prednienic Acid, Mikromol™
Produktkod. 30051197
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051197 25 mg
17931626 100 mg
30463342 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30051197 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0194.070025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Prednienic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prednienic Acid
CAS 37927-29-0
Analyt- eller komponentnamn Prednienic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H26 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Prednienic Acid
InChI formel InChI=1S/C20H26O5/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14-6-8-20(25,17(23)24)19(14,2)10-15(22)16(13)18/h5,7,9,13-16,22,25H,3-4,6,8,10H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,15-,16+,18-,19-,20-/m0/s1
LEDER C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)O
IUPAC-namn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 346.42
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 346.178 g/mol