Läs mer
Predniensyra, TRC
Produktkod. 30134215
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134215 5 g
17992195 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134215 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7037105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37927-29-0
Molekylformel C20 H26 O5
Molekylvikt (g/mol) 346.42
Synonym Prednienic Acid, Prednisolone Impurity B, (11β,17α)-11,17-Dihydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic Acid;
IUPAC-namn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimetyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-17-karboxylsyra
LEDER C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prednienic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C20H26O5/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14-6-8-20(25,17(23)24)19(14,2)10-15(22)16(13)18/h5,7,9,13-16,22,25H,3-4,6,8,10H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,15-,16+,18-,19-,20-/m0/s1
Formel vikt 346.178