missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Prednisolone 17-Acetate, Mikromol™
Beskrivning
Prednisolone 17-Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prednisolone 17-Acetate |
| CAS | 52628-64-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Prednisolone 17-Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H30 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Prednisolone 17-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O6/c1-13(25)29-23(19(28)12-24)9-7-17-16-5-4-14-10-15(26)6-8-21(14,2)20(16)18(27)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,24,27H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?