Läs mer
Prednisolone 17-(Ethyl Carbonate) 21-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prednisolone 21-Acetate 17-Ethylcarbonate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34O8/c1-5-32-23(31)34-26(21(30)14-33-15(2)27)11-9-19-18-7-6-16-12-17(28)8-10-24(16,3)22(18)20(29)13-25(19,26)4/h8,10,12,18-20,22,29H,5-7,9,11,13-14H2,1-4H3/t18-,19-,20-,22+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vikt | 474.225 |