missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Prednisolone-21-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prednisolone-21-carboxylic Acid |
| CAS | 61549-70-0 |
| Molekylformel | C21 H26 O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (11β)-11,17-Dihydroxy-3,20-dioxo-Pregna-1,4-dien-21-oic Acid (9CI), 21-Oxo-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O6/c1-19-7-5-12(22)9-11(19)3-4-13-14-6-8-21(27,17(24)18(25)26)20(14,2)10-15(23)16(13)19/h5,7,9,13-16,23,27H,3-4,6,8,10H2,1-2H3,(H,25,26)/t13-,14-,15-,16+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.43 |
| Formel vikt | 374.1729 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?