Läs mer
Prednisolone 21-Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prednisolone 21-Methanesulfonate |
| CAS | 35410-28-7 |
| Molekylformel | C22 H30 O7 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Methanesulfonate, (11β)-11,17-Dihydroxy-21-[(methylsulfonyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O7S/c1-20-8-6-14(23)10-13(20)4-5-15-16-7-9-22(26,18(25)12-29-30(3,27)28)21(16,2)11-17(24)19(15)20/h6,8,10,15-17,19,24,26H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.534 |
| Formel vikt | 438.171 |