Läs mer
Prednisolone 21-Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | prednisolone-21-propionate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O6/c1-4-20(28)30-13-19(27)24(29)10-8-17-16-6-5-14-11-15(25)7-9-22(14,2)21(16)18(26)12-23(17,24)3/h7,9,11,16-18,21,26,29H,4-6,8,10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,21+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Formel vikt | 416.2199 |