Läs mer
Prednisolon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13521640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13521640 25 g Glasflaska 25g
13501640 1 g Glasflaska 1g
13511640 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 13521640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449470250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Prednisolon, eller metakortandralon, CAS # 50-24-8, är en syntetisk glukokortikoid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Prednisolon är ett derivat av prednison med en oxo till beta-hydroxireduktion vid position 11
•Prednisolon binder cellytreceptorer och transporteras till kärnan, där det binder vissa nukleära receptorer som ansvarar för transkription av proinflammatoriska cytokiner
Användningsområden
•Prednisolon kan användas för laboratorieforskning om tumörtillväxt och förebyggande
•Prednisolon kan också användas för utvecklings- och endokrinforskning, in vivo eller in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-24-8
Molekylformel C21H28O5
Molekylvikt (g/mol) 360.44
InChI-nyckel OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Synonym prednisolone, metacortandralone, hydroretrocortine, predonine, deltacortril, meticortelone, deltahydrocortisone, prenolone, hydroretrocortin, delta-cortef
PubChem CID 5755
ChEBI CHEBI:8378
IUPAC-namn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxi-17-(2-hydroxiacetyl)-10,13-dimetyl-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyklopenta[a]fenonantren-
LEDER CC12CC(C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prednisolone
Smältpunkt 240.0°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,7841
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dioxane, slightly soluble in acetone, chloroform,, ethylacetate
Formel vikt 360.44
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Prednisolone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.