missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Prednisolone Acetate, TRC

Produktkod. 30420504
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30420504 1 g
30418452 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30420504 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7037501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Prednisolone Acetate
CAS 52-21-1
Molekylformel C23 H30 O6
Kvantitet 1 g
Synonym Prednisolone Acetate, 11beta,17-Dihydroxy-3,20-dioxo-pregna-1,4-dien-21-yl Acetate, Prednisolone Imp. C (EP), Methylprednisolone Acetate Imp. E (EP), Hydrocortisone Acetate Imp. C (Pharmeuropa), (11β)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate, 21-(Acetoxy)-11β,17α-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Acetoxy-11β,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Ak-Tate, Cormalone, Cortipred, Deltilen, Econopred, Falcon, Falcon (steroid), Hydroprednisone acetate, Inflanefran, Inflanefran Forte, Meticortelone acetate, Meticotelone acetate, NSC 10966, Nisolone, Pred Mild, Pred-Forte, Predalone 50, Prediacortin, Predicort, Prednelan N, Prednidoren, Prednisolone 21-acetate, Prednisolone acetate, Prenema, Supercortyl
InChI formel InChI=1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,26,28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
LEDER CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC-namn [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 402.48
Formel vikt 402.2042
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.