Läs mer
Prednisolone Caproate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prednisolone hexanoate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C27H38O6/c1-4-5-6-7-23(31)33-16-22(30)27(32)13-11-20-19-9-8-17-14-18(28)10-12-25(17,2)24(19)21(29)15-26(20,27)3/h10,12,14,19-21,24,29,32H,4-9,11,13,15-16H2,1-3H3/t19-,20-,21-,24+,25-,26-,27-/m0/s1 |
| Formel vikt | 458.2668 |