Läs mer
Prednisolone disodium phosphate, MedChemExpress
Beskrivning
Prednisolone disodium phosphate is a synthetic glucocorticoid with anti-inflammatory and immunomodulating properties.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prednisolone disodium phosphate |
| CAS | 125-02-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H27Na2O8P |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Prednisolone 21-phosphate disodium |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (103.22 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@]1([C@@]2(O)C(COP(O[Na])(O[Na])=O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(C=C4)C)([H])[C@@H](O)C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.39 |
| Visa mer |