missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Prednisolone hemisuccinate, MedChemExpress

Produktkod. 16498596
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16498596 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16498596 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1087

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Prednisolone hemisuccinate is a synthetic glucocorticoid, a derivative of cortisol, which is used to treat a variety of inflammatory and auto-immune conditions.

Prednisolone hemisuccinate is a synthetic glucocorticoid, a derivative of cortisol, which is used to treat a variety of inflammatory and auto-immune conditions.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Prednisolone hemisuccinate
CAS 2920-86-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H32O8
Kvantitet 100 mg
Synonym Prednisolone 21-hemisuccinate
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (542.86 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]12[C@](C(COC(CCC(O)=O)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 460.52
Formel vikt 460.52
Procent renhet 99.81%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.