missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Prednisolone Pivalate, Mikromol™

Produktkod. 30051373
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051373 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051373 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0304.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Prednisolone Pivalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Prednisolone pivalate
CAS 1107-99-9
Analyt- eller komponentnamn Prednisolone pivalate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C26 H36 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Prednisolone Pivalate, Mecortolon, PTMA, Prednisolone 21-trimethylacetate, Prednisolone pivalate, Prednisolone trimethylacetate, Ultracortenol, Ultracorterenol, Vecortenol, (11beta)-21-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate, 11beta,17alpha-Dihydroxy-21-pivaloyloxypregna-1,4-diene-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C26H36O6/c1-23(2,3)22(30)32-14-20(29)26(31)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-24(15,4)21(17)19(28)13-25(18,26)5/h8,10,12,17-19,21,28,31H,6-7,9,11,13-14H2,1-5H3/t17-,18-,19-,21+,24-,25-,26-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)C(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC-namn [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 2,2-dimethylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 444.56
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 444.2512 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.