Läs mer
Prednisolone Tebutate, MedChemExpress
Produktkod. 16472358
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16472358 5 mg
1 options
Produktkod. 16472358 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00098
MedChemExpress Prednisolone tebutate is a synthetic glucocorticoid used as an antiinflammatory and immunosuppressant.
Prednisolone tebutate is a synthetic glucocorticoid used as an antiinflammatory and immunosuppressant.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prednisolone Tebutate
CAS 7681-14-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H38O6
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (218.06 mM)
LEDER C[C@@]1([C@@]2(O)C(COC(CC(C)(C)C)=O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(C=C4)C)([H])[C@@H](O)C1
Molekylvikt (g/mol) 458.59
Formel vikt 458.59
Procent renhet 99.38%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation