Läs mer
Prednisolon, TRC
Produktkod. 30010989
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010989 50 g
30006357 10 g
18072130 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010989 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP70374050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-24-8
Molekylformel C21 H28 O5
Molekylvikt (g/mol) 360.44
Synonym Prednisolone Acetate Imp. B (EP), Hydrocortisone Imp. A (EP), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy- (8CI), (11β)-11,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 1,2-Dehydrohydrocortisone, 1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 1,4-Pregnadiene-3,20-dione-11β,17α,21-triol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Aprednislon, Co-Hydeltra, Codelcortone, Cortalone, Decaprednil, Decortin H, Delcortol, Delta F, Delta-Cortef, Delta-Ef-Cortelan, Delta-stab, Deltacortenol, Deltacortril, Deltacortril Enteric, Deltahydrocortisone, Deltasolone, Deltisilone, Di-Adreson F, Dicortol, Donisolone, Eazolin D, Fernisolone, Flamasone, Hostacortin H, Hydeltra, Hydeltrone, Hydrodeltalone, Hydrodeltisone, Hydroretrocortin, Hydroretrocortine, Klismacort, Metacortandralone, Meti-Derm, Meticortelone, Millipred, NSC 9120, NSC 9900, Panafcortelone, Paracortol, Precortalon, Precortancyl, Precortilon, Precortisyl, Predne-Dome, Prednelan, Predni-Dome, Prednicare, Prednicen, Predniretard, Prednisolona Syntex, Prednisolone, Predonin, Predonine, Preflam, Prelone, Prenolone, Scherisolon, Solone, Steran, Sterane, Sterolone, Supercortisol, Ulacort, Ultracorten H, Ultracortene H, Vetsolone, δ1-Cortisol, δ1-Dehydrocortisol, δ1-Dehydrohydrocortisone, δ1-Hydrocortisone
IUPAC-namn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimetyl-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-3-one
LEDER C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prednisolone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formel vikt 360.1937
Procent renhet >95%