missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Prednisone 21-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prednisone Acetate |
| CAS | 125-10-0 |
| Molekylformel | C23 H28 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Prednisone Acetate, 21-(Acetyloxy)-17-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione 21-acetate, 21-Acetoxy-17α-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Cortancyl, Delcortin, Delta-Corlin, Deltalone, Ferrosan, NSC 10965, Nisone, Prednisone 21-acetate, Prednisone acetate, Δ1-Cortisone 21-acetate, Δ1-Dehydrocortisone acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-17,20,28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.46 |
| Formel vikt | 400.1886 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?