Läs mer
Prednisone 21-Aldehyde + 17,21,21-Trihydroxy-pregna-1,4-diene-3,11,20-trione (Mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prednisone 21-Aldehyde |
| CAS | 70522-55-3 |
| Molekylformel | C21 H24 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Pregna-1,4-dien-21-al','17-hydroxy-3,11,20-trioxo- (6CI,7CI,9CI), 17-Hydroxy-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-21-al, Prednisone-21-aldehyde, Prednisone Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,11,14-15,18,26H,3-4,6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)C=O |
| IUPAC-namn | 2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoacetaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.412 |
| Formel vikt | 356.162 |