Läs mer
Prednison, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13468638 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13468638 25 g Glasflaska 25g
13458638 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13468638 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 448950250
Request Bulk or Custom Format
Prednison, 98 %, CAS # 53-03-2, är en syntetisk glukokortikoid med antiinflammatoriska, immunmodulerande, antineoplastiska och adrenerga aktiviteter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Prednison är en syntetisk glukokortikoid med antiinflammatoriska och immunsuppressiva aktiviteter
•Det visar antineoplastiska och adrenerga aktiviteter mot hormonkänsliga cancerceller
•Denna förening binder till sina receptorer och går in i kärnan och aktiverar specifika nukleära receptorer, vilket resulterar i ett förändrat genuttryck och hämmar proinflammatorisk cytokinproduktion
Användningsområden
•Prednison kan minska cirkulerande lymfocyter, främja celldifferentiering och stimulera apoptos i känsliga tumörcellinjer
•Det anses vara en prodrug som omvandlas av levern till prednisolon som är den aktiva steroidföreningen
•Det används också i vissa studier för att undersöka effekterna av daglig administrering av MIDD0301, på djurets och organens vikt och hematologiska profil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53-03-2
Molekylformel C21H26O5
Molekylvikt (g/mol) 358.434
InChI-nyckel XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Synonym prednisone, deltasone, dehydrocortisone, decortin, meticorten, orasone, prednison, rectodelt, ultracorten, dacortin
PubChem CID 5865
ChEBI CHEBI:8382
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxi-17-(2-hydroxiacetyl)-10,13-dimetyl-6,7,8,9,12,14,15,16-oktahydrocyklopenta[a]fenantren-3,11-dion
LEDER CC12CC(=O)C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prednisone
Smältpunkt 225.0°C to 229.0°C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 358.43
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Prednisone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.