Läs mer
Prednisone acetate, MedChemExpress
Produktkod. 16452359
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16452359 1 g
1 options
Produktkod. 16452359 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1832
MedChemExpress Prednisone acetate (Prednisone 21-acetate), the acetate salt form of prednisolone, is a glucocorticoid receptor agonist with anti-inflammatory and immunomodulating properties.
Prednisone acetate (Prednisone 21-acetate), the acetate salt form of prednisolone, is a glucocorticoid receptor agonist with anti-inflammatory and immunomodulating properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prednisone acetate
CAS 125-10-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H28O6
Kvantitet 1 g
Synonym Prednisone 21-acetate
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (62.43 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]1(C2)[C@](C(COC(C)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])C2=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 400.46
Formel vikt 400.46
Procent renhet 99.11%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation