Läs mer
Prednisone, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prednisone |
| CAS | 53-03-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Prednisone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H26 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Prednisone, 17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Prednisolone Imp. B (EP), 1,2-Dehydrocortisone, 1-Dehydrocortisone, 17,21-Dihydroxypregn-1,4-diene-3,11,20-trione, Adasone, Ancortone, Apo-Prednisone, Bicortone, Cartancyl, Colisone, Cordrol, Cortan, Cortidelt, Dacorten, Dacortin, Decortancyl, Decortin, Decortisyl, Dehydrocortisone, Dekortin, Delcortin, Dellacort, Dellacort A, Delta E, Delta-Cortelan, Delta-Dome, Deltacortene, Deltacortisone, Deltacortone, Deltasone, Deltison, Deltisona, Deltisone, Deltra, Di-Adreson, Drazone, Econosone, Encorton, Encortone, Enkorton, Fernisone, Hostacortin, Liquid Pred, Me-Korti, Metacortandracin, Meticorten, NSC 10023, Nisona, Nurison, Orasone, Panafcort, Panasol, Paracort, Parmenison, Pehacort, Prednicen M, Prednicorm, Prednicort, Prednicot, Prednidib, Prednilonga, Predniment, Prednison, Prednitone, Pronison, Pulmison, Rectodelt, Retrocortine, Sone, Sterapred, Supercortil, Ultracorten, Ultracortene, Uniplen, Winpred, 1,4-Pregnadiene-17alpha,21-diol-3,11,20-trione, 17alpha,21-Dihydroxy-1,4-pregnadiene-3,11,20-trione, Delta-Cortisone, Delta1-Cortisone, Delta1-Dehydrocortisone, Prednisolone Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO |
| Visa mer |