Läs mer
Prednisone, MedChemExpress
Beskrivning
Prednisone (Adasone) is a synthetic corticosteroid agent that is particularly effective as an immunosuppressant compound.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prednisone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 53-03-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H26O5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Dehydrocortisone |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (348.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 1 mg/mL (2.79 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Visa mer |