Läs mer
Prednisone, Mikromol™
Beskrivning
Prednisone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prednisone |
| CAS | 53-03-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Prednisone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H26 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Prednisone, 17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Prednisolone Imp. B (EP), 1,2-Dehydrocortisone, 1-Dehydrocortisone, 17,21-Dihydroxypregn-1,4-diene-3,11,20-trione, Adasone, Ancortone, Apo-Prednisone, Bicortone, Cartancyl, Colisone, Cordrol, Cortan, Cortidelt, Dacorten, Dacortin, Decortancyl, Decortin, Decortisyl, Dehydrocortisone, Dekortin, Delcortin, Dellacort, Dellacort A, Delta E, Delta-Cortelan, Delta-Dome, Deltacortene, Deltacortisone, Deltacortone, Deltasone, Deltison, Deltisona, Deltisone, Deltra, Di-Adreson, Drazone, Econosone, Encorton, Encortone, Enkorton, Fernisone, Hostacortin, Liquid Pred, Me-Korti, Metacortandracin, Meticorten, NSC 10023, Nisona, Nurison, Orasone, Panafcort, Panasol, Paracort, Parmenison, Pehacort, Prednicen M, Prednicorm, Prednicort, Prednicot, Prednidib, Prednilonga, Predniment, Prednison, Prednitone, Pronison, Pulmison, Rectodelt, Retrocortine, Sone, Sterapred, Supercortil, Ultracorten, Ultracortene, Uniplen, Winpred, 1,4-Pregnadiene-17alpha,21-diol-3,11,20-trione, 17alpha,21-Dihydroxy-1,4-pregnadiene-3,11,20-trione, Delta-Cortisone, Delta1-Cortisone, Delta1-Dehydrocortisone, Prednisolone Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione |
| Visa mer |