Läs mer
Prednisone, TRC
Artikelnummer. 17984075
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
17984075 25 mg
17984885 100 mg
17953835 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17984075 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP70378025MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-03-2
Molekylformel C21 H26 O5
Molekylvikt (g/mol) 358.43
Synonym Prednisone, 17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Prednisolone Imp. B (EP), 1,2-Dehydrocortisone, 1,4-Pregnadiene-17α,21-diol-3,11,20-trione, 1-Dehydrocortisone, 17,21-Dihydroxypregn-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17α,21-Dihydroxy-1,4-pregnadiene-3,11,20-trione, Adasone, Ancortone, Apo-Prednisone, Bicortone, Cartancyl, Colisone, Cordrol, Cortan, Cortidelt, Dacorten, Dacortin, Decortancyl, Decortin, Decortisyl, Dehydrocortisone, Dekortin, Delcortin, Dellacort, Dellacort A, Delta E, Delta-Cortelan, Delta-Dome, Deltacortene, Deltacortisone, Deltacortone, Deltasone, Deltison, Deltisona, Deltisone, Deltra, Di-Adreson, Drazone, Econosone, Encorton, Encortone, Enkorton, Fernisone, Hostacortin, Liquid Pred, Me-Korti, Metacortandracin, Meticorten, NSC 10023, Nisona, Nurison, Orasone, Panafcort, Panasol, Paracort, Parmenison, Pehacort, Prednicen M, Prednicorm, Prednicort, Prednicot, Prednidib, Prednilonga, Predniment, Prednison, Prednitone, Pronison, Pulmison, Rectodelt, Retrocortine, Sone, Sterapred, Supercortil, Ultracorten, Ultracortene, Uniplen, Winpred, δ-Cortisone, δ1-Cortisone, δ1-Dehydrocortisone
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
LEDER C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Prednisone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formel vikt 358.178
Procent renhet >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.