Läs mer
Predocol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prednisolone Sodium Metasulfobenzoate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C28H32O9S.Na/c1-26-10-8-18(29)13-17(26)6-7-20-21-9-11-28(33,27(21,2)14-22(30)24(20)26)23(31)15-37-25(32)16-4-3-5-19(12-16)38(34,35)36;/h3-5,8,10,12-13,20-22,24,30,33H,6-7,9,11,14-15H2,1-2H3,(H,34,35,36);/q;+1/p-1/t20-,21-,22-,24+,26-,27-,28-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 566.1586 |
| Procent renhet | >95% |