Läs mer
Fisherbrand™ Förfiltreringssats
Produktkod. 15439759 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Accu500
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
15439759 Accu500 Varje
1 options
Produktkod. 15439759
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar tre steg av förfiltrering. Fisher Scientific™ Prefiltration Kit skyddar RO-membran genom att ta bort organiska ämnen, klor och partiklar från kranvatten före RO-filtrering.
  • Aktivt kol
  • Anti-skalning
  • Djupfiltrering
Specifikationer
Beskrivning 3-stegs, 254 mm (10 tum)
För användning med (utrustning) Accu500
För användning med (applikation) Vattenrening