Läs mer
Pregabalin 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Produktkod. 30460496
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30460496 1 ml
1 options
Produktkod. 30460496 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1376.0001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pregabalin
CAS 148553-50-8
Analyt- eller komponentnamn Pregabalin
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C8 H17 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3S)-, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (S)-, (2S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, 3S-(aminomethyl)-5-methyl-hexanoic acid, (S)-(+)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (S)-3-(Ammoniomethyl)-5-methylhexanoate, (S)-Pregabalin, CI 1008, Gabanext 75, Lyrica, Mahagaba-75, Maxgalin 75, Neugaba 75, PD 144723, Pregabalin, Pregalin 75, (S)-Isobutylgaba
InChI formel InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Lösningstyp Single Solution
LEDER CC(C)C[C@H](CN)CC(=O)O
IUPAC-namn (3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 159.23
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 159.1259 g/mol