missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pregabalin EP Impurity D, Mikromol™

Produktkod. 30051568
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051568 25 mg
17912876 100 mg
30461040 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051568 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1376.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Pregabalin EP Impurity D
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isopropyl Mandelate
CAS 4118-51-8
Analyt- eller komponentnamn Isopropyl Mandelate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H14 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Propan-2-yl (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetate (Isopropyl Mandelate), Pregabalin impurity D, Pregabalin Imp. D (EP), alpha-Hydroxy-benzeneacetic acid 1-Methylethyl ester, Propan-2-yl (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetate, Mandelic acid, isopropyl ester (7CI,8CI), (+/-)-Isopropyl mandelate, (+/-)-Mandelic acid isopropyl ester, Isopropyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, Isopropyl mandelate, NSC 6582, Pregabalin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)14-11(13)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10,12H,1-2H3
LEDER CC(C)OC(=O)C(O)c1ccccc1
IUPAC-namn propan-2-yl 2-hydroxy-2-phenylacetate
Molekylvikt (g/mol) 194.227
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 194.094 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.