Läs mer
Pregabalin Ethyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 30050723
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050723 25 mg
1 options
Produktkod. 30050723 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1376.140025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pregabalin Ethyl Ester Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pregabalin Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 1909294-27-4
Analyt- eller komponentnamn Pregabalin Ethyl Ester Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H21 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride (1:1), Pregabalin Ethyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H21NO2.ClH/c1-4-13-10(12)6-9(7-11)5-8(2)3;/h8-9H,4-7,11H2,1-3H3;1H/t9-;/m0./s1
LEDER Cl.CCOC(=O)C[C@@H](CN)CC(C)C
IUPAC-namn ethyl (3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 223.74
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 223.1339 g/mol