Läs mer
Pregabalin Isobutyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 30050142
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050142 25 mg
1 options
Produktkod. 30050142 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1376.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pregabalin Isobutyl Ester Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pregabalin Isobutyl Ester Hydrochloride
CAS 1239692-15-9
Analyt- eller komponentnamn Pregabalin Isobutyl Ester Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H25 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic Acid 2-Methylpropyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H25NO2.ClH/c1-9(2)5-11(7-13)6-12(14)15-8-10(3)4;/h9-11H,5-8,13H2,1-4H3;1H/t11-;/m0./s1
LEDER Cl.CC(C)COC(=O)C[C@@H](CN)CC(C)C
IUPAC-namn 2-methylpropyl (3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 251.79
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 251.1652 g/mol