Läs mer
Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 30050174
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050174 25 mg
1 options
Produktkod. 30050174 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1376.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride
CAS 1239692-16-0
Analyt- eller komponentnamn Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H23 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid 1-methylethyl ester hydrochloride (1:1), Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H23NO2.ClH/c1-8(2)5-10(7-12)6-11(13)14-9(3)4;/h8-10H,5-7,12H2,1-4H3;1H/t10-;/m0./s1
LEDER Cl.CC(C)C[C@H](CN)CC(=O)OC(C)C
IUPAC-namn propan-2-yl (3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 237.77
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 237.1496 g/mol