missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 714230-22-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H19 N O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | (S)-Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, methyl ester, hydrochloride (1:1), (3S)-, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, methyl ester, hydrochloride, (3S)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-7(2)4-8(6-10)5-9(11)12-3;/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3;1H/t8-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.COC(=O)C[C@@H](CN)CC(C)C |
| IUPAC-namn | methyl (3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoate;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?