missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pregabalin Paraben Amide ((3S)-3-[[(4-Hydroxybenzoyl)amino]methyl]-5-methyl Hexanoic Acid), Mikromol™

Produktkod. 17923936
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17923936 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17923936 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1376.310025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Pregabalin Paraben Amide ((3S)-3-[[(4-Hydroxybenzoyl)amino]methyl]-5-methyl Hexanoic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pregabalin Paraben Amide
CAS 1786719-42-3
Analyt- eller komponentnamn Pregabalin Paraben Amide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H21 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (3S)-3-[[(4-hydroxybenzoyl)amino]methyl]-5-methyl Hexanoic Acid, Pregabalin Paraben Amide
InChI formel InChI=1S/C15H21NO4/c1-10(2)7-11(8-14(18)19)9-16-15(20)12-3-5-13(17)6-4-12/h3-6,10-11,17H,7-9H2,1-2H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
LEDER CC(C)C[C@H](CNC(=O)c1ccc(O)cc1)CC(=O)O
IUPAC-namn (3S)-3-[[(4-hydroxybenzoyl)amino]methyl]-5-methylhexanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 279.33
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 279.1471 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.