Läs mer
Lonza™ PrEGM™ Prostata epitelcelltillväxtmedium SingleQuots™ Kosttillskott och tillväxtfaktorer
Produktkod. 11695500
Change view
Kvantitet:
BPE: 2,0 ml, trijodtyronin: 0,5 ml, insulin: 0,5 ml, hEGF: 0,5 ml, hydrokortison: 0,5 ml, transferrin: 0,5 ml, epinefrin: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, retinosyra: 0,5 ml.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11695500 BPE: 2,0 ml, trijodtyronin: 0,5 ml, insulin: 0,5 ml, hEGF: 0,5 ml, hydrokortison: 0,5 ml, transferrin: 0,5 ml, epinefrin: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, retinosyra: 0,5 ml. Varje
1 options
Produktkod. 11695500 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer CC4177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6185.00 SEK
    5157.61 SEK / Paket med 1
    Save 1027.39 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kosttillskott och tillväxtfaktorer för användning med prostata epitelcellsbasalt medium.
  • Säljes separat SingleQuot™ kit för att komplettera basalt medium.
  • En del av det hela PrEGM™ -2 Prostatepitelcelltillväxtmedium BulletKit™ (katalognummer CC-3166), som består av basalmedium och kosttillskott förpackade tillsammans.
  • Inkluderar följande:
    • 1 x orange kapsylflaska med BPE 2,00 mL
    • 1 x bärnstensfärgad injektionsflaska med trijodtyronin 0,50 ml
    • 1 x Syrenkapsylflaska med insulin 0,50 mL
    • 1 x grön kapsylflaska med hEGF 0,50 mL
    • 1 x naturlig kapsylflaska med hydrokortison 0,50 mL
    • 1 x Natural Cap-flaska med transferrin 0,50 mL
    • 1 x bärnstensfärgad injektionsflaska med epinefrin 0,50 ml
    • 1 x röd kapsylflaska med GA-1000 0,50 mL
    • 1 x bärnstensfärgad injektionsflaska med retinsyra 0,50 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Epitelceller
Produkttyp Kosttillskott och tillväxtfaktorer
Kvantitet BPE: 2,0 ml, trijodtyronin: 0,5 ml, insulin: 0,5 ml, hEGF: 0,5 ml, hydrokortison: 0,5 ml, transferrin: 0,5 ml, epinefrin: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, retinosyra: 0,5 ml.
Innehåll och lagring BPE, trijodtyronin, insulin, hEGF, hydrokortison, transferrin, epinefrin, GA-1000, retinsyra