Läs mer
Pregna-4,14-diene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pregna-4,14-diene-3,20-dione |
| CAS | 24377-08-0 |
| Molekylformel | C21 H28 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Pregna-4,14-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h7,12,16-17,19H,4-6,8-11H2,1-3H3/t16-,17+,19-,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@H]1CC=C2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13R,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.45 |
| Formel vikt | 312.2089 |