Läs mer
Pregna-4,9(11),16-triene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pregna-4,9(11),16-triene-3,20-dione |
| CAS | 21590-20-5 |
| Molekylformel | C21H26O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Hydrocortisone Impurity 17 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h6,9,12,16,18H,4-5,7-8,10-11H2,1-3H3/t16-,18+,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)C1=CC[C@@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)C3=CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (8S,10S,13S,14R)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.43 |
| Formel vikt | 310.1933 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?