missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione (90%), TRC

Produktkod. 30410905
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410905 100 mg
30427556 50 mg
30427275 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30410905 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP704970100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17652-16-3
Molekylformel C21 H28 O2
Molekylvikt (g/mol) 312.45
Synonym Pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione, 9-Dehydroprogesterone, δ9(11)-Progesterone, Progesterone Imp. K (EP)
IUPAC-namn (8S,10S,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
LEDER CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)C3=CC[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h9,12,16-18H,4-8,10-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,20-,21+/m0/s1
Formel vikt 312.2089
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.