Läs mer
Invitrogen™ Pregnandiol-3-Glukuronid (PDG) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Produktkod. 17875307
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17875307 10 x 96 tester -
15895853 96 tester Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17875307 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EIAPDGX10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45870.00 SEK
    44952.60 SEK / Paket med 10
    Save 917.40 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
ELISA
Pregnanediol-3-glukuronid (PDG) ELISA kvantifierar PDG i extraherad μser m/plasma, urin, torkade fekala extrakt eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant PDG. Metodens princip PDG solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor-) antikroppen, som binder till målet på en annan epitop än infångningsantikroppen. Ett konjugerat enzym har inkorporerats i analysen. Efter inkubations- och tvättsteg för att befria mikroplattan från obundna ämnen, tillsätts en substratlösning som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är omvänt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Pregnanediol-3-Glucuronide (PDG) is a natural human metabolite of Pregnanediol generated in the liver by UDP glucuonyltransferase. Glucuronidation is used to assist in the excretion of toxic substances, drugs or other substances that cannot be used as an energy source. Glucuronic acid is attached via a glycosidic bond to the substance, and the resulting glucuronide, which has much higher water solubility than the original substance, is eventually excreted by the kidneys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 0,391 till 50 ng/ml
Analyskänslighet 0.18 ng/mL
Beskrivning Pregnandiol-3-Glukuronid (PDG) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Analysera Multiplexanalys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod fluorescens
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Fekalt extrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Tillräckligt för 10 x 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias C27H44O8; PDGC27H44O8; PDG;
Interassay CV 6.4%
Intraassay CV 4.1%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Proteinaliaser PDG; C27H44O8
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktiv biologi
Provvolym Fekalextrakt 50μ L, Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 10μ L
Frakt skick Wet or Dry Ice
Förvaringskrav -20 °C
Mål Pregnandiol-3-glukuronid
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 2 timmar 30 minuter